주요 문서
SAB5700802
Sigma-Aldrich
Anti-GFRA1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, GFRA1, RET1L, RETL1, TRNR1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩550,130
₩550,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩550,130
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩550,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
50
51
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1.37 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GFRA1(2674)
일반 설명
This gene encodes a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor receptor (GDNFR) family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature receptor. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and neurturin (NTN) are two structurally related, potent neurotrophic factors that play key roles in the control of neuron survival and differentiation. This receptor is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked cell surface receptor for both GDNF and NTN, and mediates activation of the RET tyrosine kinase receptor. This gene is a candidate gene for Hirschsprung disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-280 of human GFRA1 (NP_665736.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)