주요 문서
SAB5700749
Sigma-Aldrich
Anti-CD11B antibody produced in rabbit
동의어(들):
CD11B, CD11b/ITAM, CR3A, ITGAM, MAC-1, MAC1A, MO1A, SLEB6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩647,164
₩647,164
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩647,164
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩647,164
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
127
종 반응성
rat, mouse, human
농도
2.38 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGAM(3684)
일반 설명
This gene encodes the integrin alpha M chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 (′Mac-1′), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 (′CR3′). The alpha M beta 2 integrin is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-330 of human CD11B (NP_001139280.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)