주요 문서
SAB5700746
Sigma-Aldrich
Anti-TIMP2 antibody produced in rabbit
동의어(들):
CSC-21K, DDC8, TIMP2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
24
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1.81 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TIMP2(7077)
일반 설명
This gene is a member of the TIMP gene family. The proteins encoded by this gene family are natural inhibitors of the matrix metalloproteinases, a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix. In addition to an inhibitory role against metalloproteinases, the encoded protein has a unique role among TIMP family members in its ability to directly suppress the proliferation of endothelial cells. As a result, the encoded protein may be critical to the maintenance of tissue homeostasis by suppressing the proliferation of quiescent tissues in response to angiogenic factors, and by inhibiting protease activity in tissues undergoing remodelling of the extracellular matrix.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human TIMP2 (NP_003246.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)