The antibody SAB5700739 has not been specifically tested for cross reaction with bovine. Nevertheless, it's worth noting that there is a 95% homology of the immunogen used to produce the antibody with Bovine TGFBR2 (UniProt E1B702). Generally, with polyclonal antibodies, if there is greater than 85% homology between the protein and the immunogen used to produce the antibody, there is a likelihood of cross reaction.
₩647,164
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
64
67
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1.92 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TGFBR2(7048)
일반 설명
면역원
물리적 형태
저장 및 안정성
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터