Yes, this antibody has been used successfully in immunocytochemistry, as demonstrated in the second image available in the product page above. Please see the image below.
₩647,164
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
23
종 반응성
rat, mouse, human
농도
2.89 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL6(3569)
일반 설명
면역원
물리적 형태
저장 및 안정성
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
-
Hi, our lab is looking for using this antibody on RAW264.7, does it work for immunocytochemistry (ICC) imaging?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-