주요 문서
SAB5700567
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y410 antibody produced in rabbit
동의어(들):
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
93
종 반응성
mouse, human
농도
0.94 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr410)
유전자 정보
human ... BCAR1(9564)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the Crk-associated substrate (CAS) family of scaffold proteins, characterized by the presence of multiple protein-protein interaction domains and many serine and tyrosine phosphorylation sites. The encoded protein contains a Src-homology 3 (SH3) domain, a proline-rich domain, a substrate domain which contains 15 repeat of the YxxP consensus phosphorylation motif for Src family kinases, a serine-rich domain, and a bipartite Src-binding domain, which can bind both SH2 and SH3 domains. This adaptor protein functions in multiple cellular pathways, including in cell motility, apoptosis and cell cycle control. Dysregulation of this gene can have a wide range of effects, affecting different pathways, including cardiac development, vascular smooth muscle cells, liver and kidney function, endothelial migration, and cancer.
면역원
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y410 of human BCAR1.
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)