주요 문서
SAB5700565
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EphA3-Y779 antibody produced in rabbit
동의어(들):
EK4, EPHA3, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
110
종 반응성
human
농도
2.26 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr779)
유전자 정보
human ... EPHA3(2042)
일반 설명
This gene belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein-tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediating developmental events, particularly in the nervous system. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. This gene encodes a protein that binds ephrin-A ligands. Two alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
면역원
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y779 of human EphA3.
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)