주요 문서
SAB5700451
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INPP5D-Y1020 antibody produced in rabbit
동의어(들):
INPP5D, SHIP, SHIP-1, SHIP1, SIP-145, hp51CN, p150Ship
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
109
133
종 반응성
human
농도
1.26 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr1020)
유전자 정보
human ... INPP5D(3635)
일반 설명
This gene is a member of the inositol polyphosphate-5-phosphatase (INPP5) family and encodes a protein with an N-terminal SH2 domain, an inositol phosphatase domain, and two C-terminal protein interaction domains. Expression of this protein is restricted to hematopoietic cells where its movement from the cytosol to the plasma membrane is mediated by tyrosine phosphorylation. At the plasma membrane, the protein hydrolyzes the 5′ phosphate from phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate and inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, thereby affecting multiple signaling pathways. The protein is also partly localized to the nucleus, where it may be involved in nuclear inositol phosphate signaling processes. Overall, the protein functions as a negative regulator of myeloid cell proliferation and survival. Mutations in this gene are associated with defects and cancers of the immune system. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around Y1020 of human INPP5D (NP_001017915.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)