주요 문서
SAB5700396
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RPS6-S235/236 antibody produced in rabbit
동의어(들):
RPS6, S6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
28
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.65 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer235/pSer236)
유전자 정보
human ... RPS6(6194)
일반 설명
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a cytoplasmic ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S6E family of ribosomal proteins. It is the major substrate of protein kinases in the ribosome, with subsets of five C-terminal serine residues phosphorylated by different protein kinases. Phosphorylation is induced by a wide range of stimuli, including growth factors, tumor-promoting agents, and mitogens. Dephosphorylation occurs at growth arrest. The protein may contribute to the control of cell growth and proliferation through the selective translation of particular classes of mRNA. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around S235 & S236 of human RPS6 (NP_001001.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)