Merck
모든 사진(8)
주요 문서
SAB5700257
Sigma-Aldrich
Anti-YBX1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
BP-8, CBF-A, CSDA2, CSDB, DBPB, EFI-A, MDR-NF1, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1, YBX1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
35
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.29 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... YBX1(4904)
일반 설명
This gene encodes a highly conserved cold shock domain protein that has broad nucleic acid binding properties. The encoded protein functions as both a DNA and RNA binding protein and has been implicated in numerous cellular processes including regulation of transcription and translation, pre-mRNA splicing, DNA reparation and mRNA packaging. This protein is also a component of messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes and may have a role in microRNA processing. This protein can be secreted through non-classical pathways and functions as an extracellular mitogen. Aberrant expression of the gene is associated with cancer proliferation in numerous tissues. This gene may be a prognostic marker for poor outcome and drug resistance in certain cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human YBX1 (NP_004550.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)