주요 문서
SAB5700204
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
102
104
105
98
종 반응성
rat, human
농도
1.07 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARHGEF1(9138)
일반 설명
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 783-912 of human ARHGEF1 (NP_004697.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)