Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB5700160
Sigma-Aldrich
Anti-TriMethyl-Histone H3-K4 antibody produced in rabbit
동의어(들):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩550,130
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩550,130
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
15
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.58 mg/ml
기술
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
trimethylation (Lys4)
유전자 정보
human ... H3-4(8290)
일반 설명
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
면역원
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K4 of human histone H3
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)