주요 문서
SAB5700132
Sigma-Aldrich
Anti-CHCHD2 antibody produced in rabbit
동의어(들):
C7orf17, CHCHD2, MNRR1, NS2TP, PARK22
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩550,130
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩550,130
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
15
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1.02 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CHCHD2(51142)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to a class of eukaryotic CX(9)C proteins characterized by four cysteine residues spaced ten amino acids apart from one another. These residues form disulfide linkages that define a CHCH fold. In response to stress, the protein translocates from the mitochondrial intermembrane space to the nucleus where it binds to a highly conserved 13 nucleotide oxygen responsive element in the promoter of cytochrome oxidase 4I2, a subunit of the terminal enzyme of the electron transport chain. In concert with recombination signal sequence-binding protein J, binding of this protein activates the oxygen responsive element at four percent oxygen. In addition, it has been shown that this protein is a negative regulator of mitochondria-mediated apoptosis. In response to apoptotic stimuli, mitochondrial levels of this protein decrease, allowing BCL2-associated X protein to oligomerize and activate the caspase cascade. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-145 of human CHCHD2 (NP_057223.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)