주요 문서
SAB5700126
Sigma-Aldrich
Anti-IDE antibody produced in rabbit
동의어(들):
IDE, INSULYSIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
117
54
종 반응성
mouse, human
농도
2.22 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IDE(3416)
일반 설명
This gene encodes a zinc metallopeptidase that degrades intracellular insulin, and thereby terminates insulins activity, as well as participating in intercellular peptide signalling by degrading diverse peptides such as glucagon, amylin, bradykinin, and kallidin. The preferential affinity of this enzyme for insulin results in insulin-mediated inhibition of the degradation of other peptides such as beta-amyloid. Deficiencies in this protein′s function are associated with Alzheimer′s disease and type 2 diabetes mellitus but mutations in this gene have not been shown to be causitive for these diseases. This protein localizes primarily to the cytoplasm but in some cell types localizes to the extracellular space, cell membrane, peroxisome, and mitochondrion. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Additional transcript variants have been described but have not been experimentally verified.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human IDE (NP_004960.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)