주요 문서
SAB5700125
Sigma-Aldrich
Anti-XPA antibody produced in rabbit
동의어(들):
XP1, XPA, XPAC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
31
종 반응성
human, mouse
농도
2.02 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... XPA(7507)
일반 설명
This gene encodes a zinc finger protein involved in DNA excision repair. The encoded protein is part of the NER (nucleotide excision repair) complext which is responsible for repair of UV radiation-induced photoproducts and DNA adducts induced by chemical carcinogens. Mutations in this gene are associated with xeroderma pigmentosum complementation group A. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human XPA (NP_000371.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)