주요 문서
SAB5700026
Sigma-Aldrich
Anti-NCOA2 antibody produced in rabbit
동의어(들):
GRIP1, KAT13C, NCOA2, NCoA-2, SRC2, TIF2, bHLHe75
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩550,130
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩550,130
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩550,130
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
159
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1.65 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NCOA2(10499)
일반 설명
The protein encoded by this gene functions as a transcriptional coactivator for nuclear hormone receptors, including steroid, thyroid, retinoid, and vitamin D receptors. The encoded protein acts as an intermediary factor for the ligand-dependent activity of these nuclear receptors, which regulate their target genes upon binding of cognate response elements. This gene has been found to be involved in translocations that result in fusions with other genes in various cancers, including the lysine acetyltransferase 6A (KAT6A) gene in acute myeloid leukemia, the ETS variant 6 (ETV6) gene in acute lymphoblastic leukemia, and the hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 (HEY1) gene in mesenchymal chondrosarcoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-820 of human NCOA2 (NP_006531.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)