Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5600231
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys79) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM156, purified immunoglobulin
동의어(들):
H3K79ac, Histone H3 (acetyl K79)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩641,582
₩641,582
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩641,582
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩641,582
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
재조합
expressed in HEK 293 cells
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM156, monoclonal
recombinant monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
vertebrates
기술
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 1-5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.2 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
acetylation (Lys79)
유전자 정보
human ... H3C1(8350)
특이성
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 79 (K79ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in Histone H3.
면역원
An acetyl-peptide corresponding to the Acetyl-Histone H3 (Lys79).
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)