SAB5600133
Anti-PLAP antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM317, purified immunoglobulin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩594,486
₩594,486
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩594,486
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩594,486
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
추천 제품
특이성
This antibody reacts to human PLAP (Placental alkaline phosphatase).
면역원
A peptide corresponding to the N-terminus of human PLAP (Placental alkaline phosphatase)
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터