주요 문서
SAB5600049
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 5 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM226, purified immunoglobulin
동의어(들):
CK-5, Keratin-5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩495,523
1 ML
₩4,274,571
₩495,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩495,523
1 ML
₩4,274,571
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩495,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
재조합
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM226, monoclonal
recombinant monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunoblotting: 1:1000
immunohistochemistry: 1:100-1:400
동형
IgG
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRT5(3852)
특이성
This antibody reacts to Human Cytokeratin 5. This antibody may also react to bovine, mouse, or rat Cytokeratin, as predicted by immunogen homology.
면역원
Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of Human Cytokeratin 5
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)