주요 문서
SAB56000312
Sigma-Aldrich
Anti-CD25 (IL2Rα) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM418, affinity purified immunoglobulin
동의어(들):
Interleukin-2 receptor subunit alpha, TAC antigen, p55
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩601,489
₩601,489
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩601,489
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩601,489
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM418, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:100-1:200
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL2RA(3559)
특이성
This antibody reacts to Interleukin-2 receptor subunit alpha (CD25).
면역원
A peptide corresponding to the N-terminus of human CD25
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)