주요 문서
SAB5500177
Sigma-Aldrich
Anti-SPINK1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP166, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩575,404
₩575,404
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩575,404
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩575,404
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
재조합
expressed in proprietary host
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SP166, monoclonal
종 반응성
human (tested)
종 반응성(상동성에 의해 예측)
bovine
기술
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SPINK1(6690)
일반 설명
Spink1 is a trypsin inhibitor secreted from pancreatic acinar cells into pancreatic juice. It prevents the trypsin-catalyzed premature activation of zymogens within the pancreas and the pancreatic duct. Spink-1 is overexpressed in some prostate carcinoma.
면역원
Full length recombinant protein of human spink1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)