주요 문서
SAB5500120
Sigma-Aldrich
Anti-IKAROS antibody, Rabbit monoclonal
clone SP108, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩560,382
₩560,382
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩560,382
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩560,382
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
재조합
expressed in proprietary host
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SP108, monoclonal
종 반응성
human (tested)
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat, mouse
기술
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IKZF1(10320)
일반 설명
DNA-binding protein IKAROS functions in the specification and the maturation of the T lymphocyte. It also interacts with a critical control element in the terminal deoxynucleotidyl transferase promoter as well as with the promoters for other genes expressed during early stages of B-cell and T-cell development.
면역원
Synthetic peptide near the N-terminus of human IKAROS.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)