주요 문서
SAB5300197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGFB1 antibody produced in mouse
clone 4F9C10, ascites fluid
동의어(들):
CED, DPD1, TGFB, TGFB1, TGFbeta
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩824,891
₩824,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4F9C10, monoclonal
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
면역원
Purified recombinant fragment of TGF beta1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against TGF beta1
물리적 형태
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yu-Cheng Chin et al.
Journal of nanobiotechnology, 20(1), 373-373 (2022-08-12)
The escape of bladder cancer from immunosurveillance causes monotherapy to exhibit poor efficacy; therefore, designing a multifunctional nanoparticle that boosts programmed cell death and immunoactivation has potential as a treatment strategy. Herein, we developed a facile one-pot coprecipitation reaction to