항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E10, monoclonal
분자량
65 kDa
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... HAS1(3036)
면역원
Mouse monoclonal antibody raised against HAS1
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.