주요 문서
SAB5201403
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitofusin - Biotin antibody produced in mouse
clone S153-5, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-CMT2A, Anti-CPRP 1,, Anti-KIAA0214, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-hyperplasia suppressor gene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩706,034
₩706,034
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩706,034
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩706,034
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
biotin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S153-5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 90 kDa
종 반응성
rat, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Mfn2(170731)
면역원
Fusion protein amino acids 370-600 (cytoplasmic N-terminus) of mouse Mitofusin-2. Rat: 97% identity (226/231 amino acids identical). Human: 92% identity (214/231 amino acids identical) ~55% identity with Mitofusin-1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)