결합
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7.1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CSPG4(1464)
일반 설명
NG2 / chondroitin sulfate proteoglycan 4 is expressed on glial cell populations, but not on normal hepatopoietic cells. It is an integral membrane chondroitin sulfate proteoglycan expressed by human malignant melanoma cells, where it plays role in stabilizing cell-substratum interactions during early events of melanoma cell spreading on endothelial basement membranes, and supports signaling pathways important for tumor invasion and growth. NG2 also serves as an AML blast tumor marker associated with poor prognosis.
특이성
The mouse monoclonal antibody 7.1 recognizes an extracellular epitope of NG2, the melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan 4 of Mw approximately 220-300 kDa.
면역원
Human bone marrow stromal cells infected with SV-40
물리적 형태
Stabilizing phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
제조 메모
Purified antibody is conjugated with R-phycoerythrin (PE) under optimum conditions. Unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
저장 및 안정성
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
The antibody solution should be gently mixed before use.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.