주요 문서
SAB4701131
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42a-APC antibody produced in mouse
clone GR-P
동의어(들):
GP9, GPIX
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 TESTS
₩707,557
₩707,557
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 TESTS
₩707,557
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩707,557
예상 입고일2025년 7월 15일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
Allophycocyanin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GR-P, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
flow cytometry: 10 μL
수납 번호(accession number)
NM_000174
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GP9(2815)
관련 카테고리
일반 설명
The mouse monoclonal antibody GR-P (also known as GRP-P) recognizes CD42a (glycoprotein 9), a 22 kDa transmembrane protein constitutively expressed on megakaryocytes and platelets.
면역원
Human acute lymphoblastic leukemia cells
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)