주요 문서
SAB4701114
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD34-APC antibody produced in mouse
clone 581
동의어(들):
Hematopoietic progenitor cell antigen CD34, Mucosialin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 TESTS
₩707,557
₩707,557
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 TESTS
₩707,557
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩707,557
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
Allophycocyanin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
581, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
flow cytometry: 10 μL
수납 번호(accession number)
NM_001025109.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD34(947)
관련 카테고리
일반 설명
The mouse monoclonal antibody 581 reacts with CD34 (Mucosialin), a 110-115 kDa monomeric transmembrane phosphoglycoprotein expressed on hematopoietic progenitors cells and on the most pluripotential stem cells; it is gradually lost on progenitor cells. The antibody recognizes the class III CD34 epitope resistant to neuraminidase, chymopapain and glycoprotease.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)