주요 문서
SAB4701094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD326-APC antibody produced in mouse
clone VU-1D9
동의어(들):
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 TESTS
₩530,642
₩530,642
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 TESTS
₩530,642
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩530,642
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
Allophycocyanin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VU-1D9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
기술
flow cytometry: 10 μL
수납 번호(accession number)
P16422
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EPCAM(4072)
일반 설명
The mouse monoclonal antibody VU-1D9 recognizes an epitope within EGF-like domain I of CD326 / EpCAM, a marker of epithelial lineages. This antibody strongly stains various normal epithelial cells and carcinomas.
면역원
Small cell lung carcinoma cell line H69.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)