주요 문서
SAB4700967
Sigma-Aldrich
Anti-FTL0187 (F. tularensis ssp holarctica) antibody produced in rabbit
동의어(들):
FTL_0187, cyclohexadienyl dehydratase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩500,395
₩500,395
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩500,395
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩500,395
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
Francisella tularensis
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL
수납 번호(accession number)
NC_007880.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
The rabbit polyclonal antibody to FTL0187 reacts with Francisella tularensis subsp. holarctica cyclohexadienyl dehydratase (FTL0187, also known as FTL_0187). The antibody does not react with Francisella tularensis subsp. tularensis homolog.
면역원
Recombinant FLT0187 (cyclohexadienyl dehydratase) protein produced in E. coli
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)