주요 문서
SAB4700883
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD105 antibody produced in rat
clone MJ7/18
동의어(들):
END, ENG, Endoglin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩567,081
₩567,081
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩567,081
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩567,081
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MJ7/18, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 2 μg/mL
수납 번호(accession number)
NM_001146348.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Eng(13805)
관련 카테고리
일반 설명
The rat monoclonal antibody MJ7/18 reacts with CD105 (Endoglin), a 90 kDa type I homodimerizing membrane glycoprotein expressed on vascular endothelial cells (small and large vessels), activated monocytes and tissue macrophages, stromal cells of certain tissues including bone marrow, pre-B lymphocytes in fetal marrow and erythroid precursors in fetal and adult bone marrow.
면역원
Inflamed mouse skin
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)