주요 문서
SAB4700869
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr153) antibody produced in mouse
clone EM-17
동의어(들):
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩500,395
₩500,395
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩500,395
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩500,395
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EM-17, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL
수납 번호(accession number)
P20963
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr153)
유전자 정보
human ... CD247(919)
일반 설명
The mouse monoclonal antibody EM-17 recognizes phosphorylated tyrosine 153 of CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
면역원
A phospho specific peptide corresponding to the amino acids surrounding tyrosine 153 of mouse CD3 zeta linked to KLH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)