주요 문서
SAB4700578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a antibody produced in rat
clone M17/4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Itgal, Anti-LFA-1 α chain
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩375,956
₩375,956
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩375,956
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩375,956
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M17/4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Itgal(16408)
일반 설명
The rat monoclonal antibody M17/4 reacts with CD11a (alpha-subunit of murine LFA-1), a 180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T lymphocytes, monocytes, macrophages, neutrophils, basophils and eosinophils.
면역원
C57BL/6 mouse splenic secondary cytotoxic T lymphocytes
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)