주요 문서
SAB4700132
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD27-APC antibody produced in mouse
clone LT27, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 TEST
₩527,800
₩527,800
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 TEST
₩527,800
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩527,800
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
Allophycocyanin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LT27, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD27(939)
일반 설명
The antibody LT27 reacts with CD27 (T14), a 50-55 kDa type I transmembrane glycoprotein (member of the TNF-receptor superfamily) expressed on medullary thymocytes, peripheral T lymphocytes, some B lymphocytes and NK cells.
면역원
Human peripheral blood lymphocytes
애플리케이션
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)