SAB4504429
Anti-phospho-Histone H3.1 (pSer10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
๋์์ด(๋ค):
Anti-H3.1, Anti-H3/c, Anti-H3C1, Anti-H3C10, Anti-H3C11, Anti-H3C12, Anti-H3C2, Anti-H3C4, Anti-H3C6, Anti-H3C8, Anti-H3FC, Anti-HIST1H3C
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
โฉ796,572
์์ ์ ๊ณ ์ผ2025๋ 6์ 30์ผ์ธ๋ถ์ฌํญ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
โฉ796,572
์์ ์ ๊ณ ์ผ2025๋ 6์ 30์ผ์ธ๋ถ์ฌํญ
์ถ์ฒ ์ ํ
์๋ฌผํ์ ์์ค
rabbit
Quality Level
๊ฒฐํฉ
unconjugated
ํญ์ฒด ํํ
affinity isolated antibody
ํญ์ฒด ์์ฐ ์ ํ
primary antibodies
ํด๋ก
polyclonal
์์
buffered aqueous solution
๋ถ์๋
antigen 15ย kDa
์ข ๋ฐ์์ฑ
human, rat, mouse
๋๋
~1ย mg/mL
๊ธฐ์
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt ์๋ฉ ๋ฒํธ
๋ฐฐ์ก ์ํ
wet ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
ํ๊ฒ ๋ฒ์ญ ํ ๋ณํ
phosphorylation (pSer10)
์ ์ ์ ์ ๋ณด
human ... HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST1H4A(8359)
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
๋ฉด์ญ์
Immunogen Range: 1-50
์ํํ์ /์๋ฆฌํ์ ์์ฉ
ํน์ง ๋ฐ ์ฅ์
๋ฌผ๋ฆฌ์ ํํ
์ ํฉํ ์ ํ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์? ย
๋น์ฌ์ ์ ํ ์ ํ๊ธฐ ๋๊ตฌ.์(๋ฅผ) ์๋ํด ๋ณด์ธ์.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
ํ์ฑ ํํฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.