SAB4503479
Anti-FGF18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
FGF-18, Fibroblast growth factor 18, Zfgf5
크기 선택
₩677,107
크기 선택
About This Item
₩677,107
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 23 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FGF18(8817)
일반 설명
FGF18 (fibroblast growth factor 18) is a member of the paracrine-acting FGF8 subfamily. It is expressed in the perichondrium and joints of developing long bones. FGF18 is a 21.2 kDa glycosylated secretory protein, that is structurally similar to FGF8 and FGF17. It is mapped to human chromosome 5q35.1. Anti-FGF18 Antibody detects endogenous levels of total FGF18 protein.
면역원
Immunogen Range: 151-200
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터