주요 문서
SAB4502646
Sigma-Aldrich
Anti-SNAPC5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
SNAP19, SNAPc 19 kDa, small nuclear RNA activating complex, polypeptide 5, 19kDa, small nuclear RNA-activating complex polypeptide 5, snRNA-activating protein complex 19 kDa
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩597,429
₩597,429
예상 입고일2025년 7월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩597,429
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩597,429
예상 입고일2025년 7월 11일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 11 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNAPC5(10302)
일반 설명
Anti-SNAPC5 Antibody detects endogenous levels of total SNAPC5 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SNAPC5.
Immunogen Range: 10-59
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)