SAB4502581
Anti-Retinoic Acid Receptor β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
HBV-activated protein, RAR-β, RAR-ε, nuclear receptor 1B2, retinoic acid receptor β
크기 선택
₩597,429
예상 입고일2025년 8월 13일세부사항
크기 선택
About This Item
₩597,429
예상 입고일2025년 8월 13일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 50 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RARB(5915)
일반 설명
면역원
Immunogen Range: 331-380
생화학적/생리학적 작용
Mutation in the gene is associated with the development of anophthalmia and/or microphthalmia and diaphragmatic hernia. RARβ gene inactivation caused by RARβ methylation contributes to the pathogenesis of non-small cell lung cancer (NSCLC) and acts as a potential biomarker, risk factor and therapeutic target for NSLC.
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터