주요 문서
SAB4502227
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
H2B.1, H2B/f, H2BFF, H2bb, Histone cluster 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩597,429
₩597,429
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩597,429
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩597,429
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 13 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
acetylation (Lys5)
유전자 정보
human ... H2BFS(54145)
관련 카테고리
일반 설명
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys5) Antibody detects endogenous levels of total Histone H2B (Acetyl-Lys5) protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H2B around the acetylated site of Lys5.
Immunogen Range: 1-50
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)