주요 문서
SAB4501408
Sigma-Aldrich
Anti-HNF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
HNF-4, HNF-4-α, HNF4, HNF4A, Hepatocyte nuclear factor 4-α
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩677,107
₩677,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩677,107
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩677,107
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 52 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HNF4A(3172)
일반 설명
Anti-HNF4 Antibody detects endogenous levels of total HNF4 protein.
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) is a transcription factor, located on human chromosome 20q13.12.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HNF4 alpha.
Immunogen Range: 280-329
생화학적/생리학적 작용
Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4α) plays an important role in the growth of liver. Mutations in HNF4α results in maturity onset diabetes of the young (MODY).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Direct induction of hepatocyte-like cells from immortalized human bone marrow mesenchymal stem cells by overexpression of HNF4α.
Hu X, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 478(2), 791-797 (2016)
The Common p.R114W HNF4A Mutation Causes a Distinct Clinical Subtype of Monogenic Diabetes.
Laver TW, et al.
Diabetes, 65(10), 3212-3217 (2016)
Association study of genetic polymorphisms of SLC2A10 gene and type 2 diabetes in the Taiwanese population.
Lin WH, et al.
Diabetologia, 49(6), 1214-1221 (2006)