주요 문서
SAB4501353
Sigma-Aldrich
Anti-GPR132 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
G2 accumulation protein, G2A, GPR132, Probable G-protein coupled receptor 132
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩873,611
₩873,611
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩873,611
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩873,611
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 42 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GPR132(29933)
관련 카테고리
일반 설명
Anti-GPR132 Antibody detects endogenous levels of total GPR132 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GPR132.
Immunogen Range: 293-342
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)