주요 문서
SAB4501100
Sigma-Aldrich
Anti-KANK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Ankyrin repeat domain-containing protein 25, Matrix-remodeling-associated protein 3, SRC-1-interacting protein, SRC1-interacting protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩597,429
₩597,429
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩597,429
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩597,429
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 91 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KANK2(25959)
일반 설명
Anti-KANK2 Antibody detects endogenous levels of total KANK2 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KANK2.
Immunogen Range: 351-400
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Qing Pei et al.
Biomolecules, 12(3) (2022-03-26)
Acute lung injury is the most common type of organ damage with high incidence and mortality in sepsis, which is a poorly understood syndrome of disordered inflammation. The aims of this study are to explore whether heat shock protein 70