SAB4500071
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
크기 선택
₩834,229
크기 선택
About This Item
₩834,229
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 32 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CDKN1C(1028)
일반 설명
면역원
Immunogen Range: 267-316
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터