주요 문서
SAB4301632
Sigma-Aldrich
Anti-TTI1
affinity isolated antibody
동의어(들):
KIAA0406, smg-10
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩431,984
₩431,984
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩431,984
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩431,984
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse, human
기술
immunohistochemistry: 1:25-1:100
수납 번호(accession number)
NP_055472
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TTI1(9675)
면역원
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human TELO2 interacting protein 1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thomas Prince et al.
Oncotarget, 9(66), 32702-32717 (2018-09-18)
Muscle invasive bladder cancer (MIBC) is a common malignancy and major cause of morbidity worldwide. Over the last decade mortality rates for MIBC have not decreased as compared to other cancers indicating a need for novel strategies. The molecular chaperones