주요 문서
SAB4301038
Sigma-Aldrich
Anti-MOB1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
MATS2, MOB4A, MOBKL1A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩579,261
₩579,261
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩579,261
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩579,261
예상 입고일2025년 6월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
25 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
0.9 mg/mL
기술
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
동형
IgG
수납 번호(accession number)
NP_001231695.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MOB1B(92597)
특이성
The antibody detects endogenous levels of total MOB1B protein.
면역원
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human MOB kinase activator 1B
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shengjun Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(5), 1900860-1900860 (2020-03-11)
The roles of mitochondrial dysfunction in carcinogenesis remain largely unknown. The effects of PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1)-dependent mitophagy on the pathogenesis of multiple myeloma (MM) are determined. The levels of the PINK1-dependent mitophagy markers PINK1 and parkin RBR E3