주요 문서
SAB4300685
Sigma-Aldrich
Anti-ASH2L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-ASH2, Anti-ASH2L1, Anti-ASH2L2, Anti-Bre2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩606,057
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩606,057
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
65-80 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(G-R-R-S-P)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ASH2L(9070)
일반 설명
The antibody detects endogenous level of total ASH2L protein.
면역원
Peptide sequence around aa. 620-624 (G-R-R-S-P), according to the protein NP_004665.2
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Component of the Set1/Ash2 histone methyltransferase (HMT) complex, a complex that specifically methylates ′Lys-4′ of histone H3, but not if the neighboring ′Lys-9′ residue is already methylated. As part of the MLL1/MLL complex it is involved in methylation and dimethylation at ′Lys-4′ of histone H3. May function as a transcriptional regulator. May play a role in hematopoiesis.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)