주요 문서
SAB4300668
Sigma-Aldrich
Anti-Synpr antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-synaptophysin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩606,057
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩606,057
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~37 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(G-P-T-S-F)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
The antibody detects endogenous levels of total synaptophysin 2 protein.
면역원
Peptide sequence around aa. 257-261 (G-P-T-S-F), according to the protein NP_076464.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Synaptophysin (SYP) is a neuronal synaptic vesicle glycoprotein that is expressed in neuroendocrine cells and neoplasms, and thus can be used as a marker in tumor diagnosis (1). Synaptophysin contains four transmembrane domains that form a hexameric channel or gap junction-like pore (2). Synaptophysin binds to the SNARE protein synaptobrevin/VAMP, which prevents the inclusion of synaptobrevin in the synaptic vesicle fusion complex and creates a pool of synaptobrevin for exocytosis when synapse activity increases (3). Synaptophysin is also responsible for targeting synaptobrevin 2/VAMP2 to synaptic vesicles, a critical component of the fusion complex (4).
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)