SAB4300336
Anti-PTEN (Ab-380/382/383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-10q23del antibody produced in rabbit, Anti-BZS antibody produced in rabbit, Anti-MGC11227 antibody produced in rabbit, Anti-MHAM antibody produced in rabbit, Anti-phosphatase and tensin homolog antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~54 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(R-Y-S-D-T-T-D-S)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTEN(5728)
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터