주요 문서
SAB4300330
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A (Ab-780) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-MGF antibody produced in rabbit, Anti-STAT5 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 5A antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~90 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(R-L-S-P-P)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STAT5A(6776)
면역원
Peptide sequence around aa. 778-782 (R-L-S-P-P), according to the protein STAT5A.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)