주요 문서
SAB4300312
Sigma-Aldrich
Anti-JUND (Ab-255) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-AP-1 antibody produced in rabbit, Anti-jun D proto-oncogene antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~38 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(G-E-S-P-P)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... JUND(3727)
면역원
Peptide sequence around aa. 253-257 (G-E-S-P-P), according to the protein JUND.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Binds an AP-1 site and upon cotransfection stimulates the activity of a promoter that bears an AP-1 site.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)